missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAY-218, MedChemExpress

Código de producto. 16487177
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16487177 5 mg 5 miligramos
16490767 50 mg 50 miligramos
16485336 100 mg 100 miligramos
16444458 10 mg 10 miligramos
16423096 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487177

Marca: Medchem Express HY111449

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BAY-218 (AHR antagonist 1) is an aryl hydrocarbon receptor (AHR) antagonist extracted from patent WO2017202816A1, example 23, has an IC50 of 39.9 nM in human cell line.

BAY-218 (AHR antagonist 1) is an aryl hydrocarbon receptor (AHR) antagonist extracted from patent WO2017202816A1, example 23, has an IC50 of 39.9 nM in human cell line.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BAY-218
CAS 2162982-11-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H17ClFN3O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo AHR antagonist 1
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (622.17 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=NN(C3=CC=CC(F)=C3)C1=O)N[C@@H](C)CO
Peso molecular (g/mol) 401.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.82
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.