missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bax inhibitor 1 Antibody (20F565), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18181295 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18181295 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18181295

Marca: Novus Biologicals NBP224912V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Bax inhibitor 1 Monoclonal specifically detects Bax inhibitor 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bax inhibitor 1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 20F565
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin
N.º de referencia del gen P55061
Alias de gen BAXI1, BI1, BI-1Transmembrane BAX inhibitor motif-containing protein 6, TEGTbax inhibitor 1, testis enhanced gene transcript, Testis-enhanced gene transcript protein, transmembrane BAX inhibitor motif containing 6
Símbolos de los genes TMBIM6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide made to the N-terminal portion of the human Bax inhibitor 1 protein (between amino acids 1-40) UniProt P55061.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7009
Especificidad de la prueba This antibody is reactive to Human, Mouse, Rat.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.