missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bax Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18798073 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
0.05 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18798073 0.05 mL 0.05 ml
18704963 0.025 mL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18798073 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10056095

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

Bax Polyclonal specifically detects Bax in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bax
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:5000
Formulación Whole antisera with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen apoptosis regulator BAX, BCL2-associated X protein, Bcl2-L-4, BCL2L4bcl2-L-4, Bcl-2-like protein 4
Símbolos de los genes BAX
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids 43-61 (PELALDPVPQDASTKKLSE) of human Bax alpha was used as immunogen, GenBank no. NP_620116.1. The immunogen sequence is 100% conserved in human Bax isoforms alpha (192 amino acids), beta (218 amino acids), epsilon (164 amino acids), sigma (179 amino acids), and psi (173 amino acids).
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 581
Especificidad de la prueba Bax
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Antisera
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.