missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bax Antibody (2D2), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18166903 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18166903 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18166903

Marca: Novus Biologicals NBP233092H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Bax Monoclonal specifically detects Bax in Human, Monkey, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bax
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 2D2
Conjugado HRP
Dilución ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin
Alias de gen apoptosis regulator BAX, BCL2-associated X protein, Bcl2-L-4, BCL2L4bcl2-L-4, Bcl-2-like protein 4
Símbolos de los genes BAX
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide, aa 3-16 (Cys-GSGEQPRGGGPTSS) of human bax protein. (Uniprot: Q07812)
Peso molecular del antígeno 21 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 581
Especificidad de la prueba Recognizes a protein of 21kDa, identified as the Bax protein. This monoclonal antibody is highly specific to Bax and shows no cross-reaction with Bcl-2 or Bcl-X protein. Bcl-2 blocks cell death following a variety of stimuli. Bax has extensive amino acid homology with Bcl-2 and it homodimerizes and forms heterodimers with Bcl-2. Overexpression of Bax accelerates apoptotic death induced by cytokine deprivation in an IL-3 dependent cell line, and Bax also counters the death repressor activity of Bcl-2.
Especies diana Human, Monkey, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.