missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BATF3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18641837 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18641837 100 μg 100 microlitros
18606268 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18641837

Marca: Novus Biologicals NBP312783100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

BATF3 Polyclonal antibody specifically detects BATF3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BATF3
Aplicaciones Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunoprecipitation 4-8 μg/mg of lysate
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen basic leucine zipper transcription factor, ATF-like 3, basic leucine zipper transcriptional factor ATF-like 3, B-ATF-3, FLJ36352, FLJ37535,21 kDa small nuclear factor isolated from T-cells, JDP1, Jun dimerization protein 1, Jun dimerization protein p21SNFT, JUNDM1, SNFT21-kD small nuclear factor isolated from T cells
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human BATF3
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55509
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.