missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BATF Antibody (687706), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Código de producto. 30033758 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30033758 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30033758 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8054PEATT594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BATF Monoclonal antibody specifically detects BATF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BATF
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 687706
Conjugado PE/ATTO 594
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen basic leucine zipper transcription factor, ATF-like, BATF1basic leucine zipper transcriptional factor ATF-like, B-ATFSFA2, B-cell-activating transcription factor, SFA-2activating transcription factor B, SF-HT-activated gene 2 protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human BATF , Met1-Pro125, Accession # Q16520
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10538
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.