missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BATF Antibody (687706), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18569787 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18569787 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18569787

Marca: Novus Biologicals FAB8054I

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BATF Monoclonal antibody specifically detects BATF in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BATF
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 687706
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen basic leucine zipper transcription factor, ATF-like, BATF1basic leucine zipper transcriptional factor ATF-like, B-ATFSFA2, B-cell-activating transcription factor, SFA-2activating transcription factor B, SF-HT-activated gene 2 protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human BATF , Met1-Pro125, Accession # Q16520
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10538
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.