missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bassoon Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
215.25€ - 526.05€
Especificaciones
| Antígeno | Bassoon |
|---|---|
| Concentración | LYOPH |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18062664
|
Novus Biologicals
NBP1-46351-0.025ML |
0.025 mL |
228.00€ 215.25€ / 25 microlitros Ahorro 12.75€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18720824
|
Novus Biologicals
NBP1-46351 |
0.1 mL |
557.00€ 526.05€ / 0.10 ml Ahorro 30.95€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Bassoon Polyclonal specifically detects Bassoon in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.Especificaciones
| Bassoon | |
| Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Goat | |
| Rat, Mouse, Human | |
| 8927 | |
| IgG | |
| Unpurified | |
| Specific for BSN. |
| LYOPH | |
| Polyclonal | |
| Antisera | |
| RUO | |
| bassoon (presynaptic cytomatrix protein) | |
| BSN | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto