missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bassoon Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18720824 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18720824 0.1 mL 0.10 ml
18062664 0.025 mL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18720824

Marca: Novus Biologicals NBP146351

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Bassoon Polyclonal specifically detects Bassoon in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bassoon
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000
Formulación Lyophilized from whole antisera with No Preservative
Alias de gen bassoon (presynaptic cytomatrix protein)
Símbolos de los genes BSN
Especie del huésped Goat
Inmunógeno A synthetic peptide from internal region of human Bassoon conjugated to blue carrier protein was used as the antigen. The peptide is homologous in rat and mouse.
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8927
Especificidad de la prueba Specific for BSN.
Reconstitución Reconstitute in 0.1 ml of sterile water. Centrifuge to remove any insoluble material. Glycerol may be added (1:1) for additional stability. Please note the sample size is provided in reconstituted format.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Antisera
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.