missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ BASP1 Antibody (06) [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30043606 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30043606 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30043606

Marca: Novus Biologicals™ NBP326901PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BASP1 Monoclonal antibody specifically detects BASP1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BASP1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 06
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen brain abundant, membrane attached signal protein 1,22 kDa neuronal tissue-enriched acidic protein, brain acid-soluble protein 1, CAP-23, CAP23brain acid soluble protein 1, NAP-22, NAP22MGC8555, Neuronal axonal membrane protein NAP-22, neuronal tissue-enriched acidic protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human BASP1 (Uniprot#: P80723; aa3-227).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10409
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.