missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Basimglurant, MedChemExpress

Código de producto. 16492617
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16492617 50 mg 50 miligramos
16499107 5 mg 5 miligramos
16436528 10 mg 10 miligramos
16416776 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16492617

Marca: Medchem Express HY15446

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Basimglurant (RG7090) is a potent, selective and orally available mGlu5 negative allosteric modulator with a Kd of 1.1 nM.

Basimglurant (RG7090) is a potent, selective and orally available mGlu5 negative allosteric modulator with a Kd of 1.1 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Basimglurant
CAS 802906-73-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13ClFN3
Cantidad 50 mg
Sinónimo RG7090 CTEP Derivative
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (102.31 mM)
SMILES CC1=C(C#CC2=CC(Cl)=NC=C2)N=C(C)N1C3=CC=C(F)C=C3
Peso molecular (g/mol) 325.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.77
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.