Learn More
Cytiva Pantallas de fósforo para almacenamiento de BAS
Código de producto. 11360312 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Línea de productos:
BAS-IP MS 2025 E
BAS-IP MS 2040 E
BAS-IP MS 3543 E
BAS-IP SR
BAS-IP SR 0813
BAS-IP TR 2040 E
SR 2025
SR 2040
TR 20205 E
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Línea de productos unitSize
11360312 BAS-IP MS 2025 E cada uno
11350312 BAS-IP MS 2040 E cada uno
11370312 BAS-IP MS 3543 E cada uno
11310322 BAS-IP SR 0813 cada uno
11300322 BAS-IP SR cada uno
11380312 SR 2040 cada uno
11320322 BAS-IP TR 2040 E 1 PCS
10232628 TR 20205 E cada uno
11390312 SR 2025 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11360312 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28956475
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice las pantallas de fósforo para capturar imágenes latentes producidas por radiación ionizante. Las pantallas de fósforo de almacenamiento Cytiva™ BAS emiten luz por estimulación inducida por láser en proporción a la cantidad de radioactividad de la muestra.
Las pantallas de fósforo de almacenamiento capturan imágenes latentes producidas por la radiación ionizante (rayos X, emisiones beta y gamma de isótopos como 14C, 3H, 125I, 131I, 32P, 33P, 35S, etc.). Tras el estímulo inducido por láser, la luz se emite desde la pantalla de fósforo de almacenamiento en proporción a la cantidad de radioactividad de la muestra. La imagen digital resultante permite la cuantificación de sutiles diferencias de intensidad de señal en un amplio intervalo dinámico utilizando sistemas de imágenes de fósforo de almacenamiento como Typhoon, Storm y PhosphorImager. Por lo general, se requiere un tiempo de exposición entre un 50 % y un 90 % inferior, en comparación con una exposición equivalente a una película convencional. Las imágenes de calidad de publicación se obtienen a menudo en una sola exposición. Las pantallas de almacenamiento de fósforo son reutilizables y no se degradan por la exposición repetida a los niveles de radioactividad del laboratorio. Para volver a utilizarlo, simplemente exponga una pantalla a la luz extrabrillante de la caja de luz ImageEraser. Las pantallas de uso general (GP) y estándar multiuso (MS) son fiables para una amplia variedad de aplicaciones y se pueden utilizar con 32P, 125I, 35S, 33P y 14C. El duradero recubrimiento de acetato de celulosa y la formulación de la capa de fósforo hacen que las pantallas GP y MS sean adecuadas para la detección y cuantificación de 32P y 125I. Son las pantallas de elección para geles y western blot 32P Northerns y Southerns y 125l.
  • Requiere aproximadamente una décima parte del tiempo de exposición de la película de autorradiografía tradicional.
  • De diez a cien veces más sensible que la película, según el isótopo y el tipo de muestra.
  • El amplio intervalo dinámico lineal (cinco órdenes de magnitud) permite la cuantificación y visualización de señales débiles y fuertes en una sola exposición.
  • Las pantallas reutilizables no requieren productos químicos, cuarto oscuro u otro tratamiento especial para su uso.
  • Cada paso se puede realizar en el laboratorio en condiciones de iluminación normales y a temperatura ambiente.
  • Los resultados se digitalizan mediante un sistema de imágenes de fósforo de almacenamiento (por ejemplo, Typhoon, Storm o PhosphorImager) y se cuantifican mediante el software ImageQuant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos BAS-IP MS 2025 E
Cantidad 1Each
Tipo de producto Pantallas de fósforo para almacenamiento de BAS