missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BarX1 Antibody (BARX1/2760), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18590373 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18590373 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18590373 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308671DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BarX1 Monoclonal antibody specifically detects BarX1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BarX1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon BARX1/2760
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BarH-like homeobox 1, BARX homeobox 1, homeobox protein BarH-like 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human BarX1 protein. (Uniprot: Q9HU1)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56033
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.