Learn More
Equip Labo™ Bancos Bare
Código de producto. 12625592
Click to view available options
Fondo (métrico):
600 mm
750 mm
Anchura (métrico):
600 mm
900 mm
120 cm
150 cm
180 cm
Estilo de parte superior:
Arenisca estirada
Cerámica de gres extruida blanca
Melamina blanca
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 12625592
Marca: Equip Labo™ 8073
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Banco
Fondo (métrico) del estante 150 mm
Fondo (métrico) 750 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 750 x 1200 x 900 mm
Altura (métrico) 900 mm
Capacidad portante (métrico) 130 kg
Estilo de parte superior Melamina blanca
Garantía 12 meses
Anchura (métrico) 120 cm