Learn More
Equip Labo™ Bancos Bare
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Banco |
| Fondo (métrico) del estante | 150 mm |
| Fondo (métrico) | 750 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 750 x 900 x 900 mm |
| Altura (métrico) | 900 mm |
| Capacidad portante (métrico) | 130 kg |
| Estilo de parte superior | Melamina blanca |
| Garantía | 12 meses |
| Anchura (métrico) | 900 mm |