Learn More
Equip Labo™ Bancos Bare
Click to view available options
Fondo (métrico):
600 mm
750 mm
Anchura (métrico):
600 mm
900 mm
120 cm
150 cm
180 cm
Estilo de parte superior:
Arenisca estirada
Cerámica de gres extruida blanca
Melamina blanca
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Banco |
| Fondo (métrico) del estante | 150 mm |
| Fondo (métrico) | 750 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 750 x 600 x 900 mm |
| Altura (métrico) | 900 mm |
| Capacidad portante (métrico) | 130 kg |
| Estilo de parte superior | Melamina blanca |
| Garantía | 12 meses |
| Anchura (métrico) | 600 mm |