Learn More
Equip Labo™ Bancos Bare
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Banco |
| Fondo (métrico) del estante | 150 mm |
| Fondo (métrico) | 600 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 600 x 1800 x 900 mm |
| Altura (métrico) | 900 mm |
| Capacidad portante (métrico) | 130 kg |
| Estilo de parte superior | Melamina blanca |
| Garantía | 12 meses |
| Anchura (métrico) | 180 cm |