Learn More
BARD1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18696445 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18696445 25 μL 25 microlitros
18190989 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18696445
Marca: Novus Biologicals NBP24754325ul
Rabbit Polyclonal Antibody
BARD1 Polyclonal specifically detects BARD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BARD1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen BARD-1, BRCA1 associated RING domain 1, BRCA1-associated RING domain gene 1, BRCA1-associated RING domain protein 1, EC 6.3.2.-
Símbolos de los genes BARD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MIQLCSKLRNLLHDNELSDLKEDKPRKSLFNDAGNKKNSIKMWFSPRSKKVRYVVSKASVQTQPAIKKDASAQQDS
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 580
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only