Learn More
Beskrivning
BAP28 Polyclonal specifically detects BAP28 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
Specifikationer
| Antígeno | BAP28 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml |
| Formulación | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | BAP28HEAT repeat-containing protein 1, EC 4.1.1.31, EC 6.3.4.4, FLJ10359, HEAT repeat containing 1, MGC72083, Protein BAP28 |
| Símbolos de los genes | HEATR1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:YDVSPLLHYMLPHLVVSIIHHVTGEETEGMDGQIYKRHLEAILTKISLKNNLDHLLASLLFEEYISYSSQEEMDSNKVSLLNEQFLPLIRLLESKYPRT |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?