missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAP1 Antibody (BAP1/2432), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18571223 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18571223 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18571223

Marca: Novus Biologicals NBP308493V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BAP1 Monoclonal antibody specifically detects BAP1 in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BAP1
Aplicaciones ELISA, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon BAP1/2432
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BRCA1 associated protein-1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase), BRCA1-associated protein 1, Cerebral protein 6, cerebral protein-13, cerebral protein-6, DKFZp686N04275, EC 3.4.19.12, FLJ35406, FLJ37180, hucep-6, KIAA0272HUCEP-13, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase BAP1, ubiquitin carboxy-terminal hydrolase, UCHL2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human BAP1 protein fragment (around aa 191-326) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q92560)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA Repair, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8314
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.