Learn More
BANP Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18515053 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18515053 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18515053 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1762950.025mg
Rabbit Polyclonal Antibody
BANP Polyclonal specifically detects BANP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BANP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 10 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 10 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_001167014
Alias de gen BEN domain containing 1, BEND1BEN domain-containing protein 1, BTG3 associated nuclear protein, Btg3-associated nuclear protein, DKFZp761H172, FLJ10177, FLJ20538, protein BANP, SMAR1Scaffold/matrix-associated region-1-binding protein, SMARBP1
Símbolos de los genes BANP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the center of human BANP. The immunogen is located within amino acids 300 - 350 of BANP. Amino Acid Squence: RTAWRRKQRGQSL
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54971
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only