missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAM 15, MedChemExpress

Código de producto. 16404378
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16404378 10 mg 10 miligramos
16457097 5 mg 5 miligramos
16443056 25 mg 25 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16404378

Marca: Medchem Express HY110284

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BAM 15 is a mitochondrial protonophore uncoupler. BAM 15 is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler.

BAM 15 is a mitochondrial protonophore uncoupler. BAM 15 is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BAM 15
CAS 210302-17-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H10F2N6O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (220.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C=CC=C1)=C1NC2=NC3=NON=C3N=C2NC4=C(C=CC=C4)F
Peso molecular (g/mol) 340.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.29
Porcentaje de pureza 99.26%
Grado Research
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.