missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Balipodect, MedChemExpress

Código de producto. 16481407
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16481407 50 mg 50 miligramos
16485188 10 mg 10 miligramos
16437917 5 mg 5 miligramos
16425886 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16481407

Marca: Medchem Express HY12472

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Balipodect (TAK-063) is a highly potent, selective and orally active PDE10A inhibitor with IC50 of 0.30 nM; >15000-fold selectivity over other PDEs.

Balipodect (TAK-063) is a highly potent, selective and orally active PDE10A inhibitor with IC50 of 0.30 nM

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Balipodect
CAS 1238697-26-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H17FN6O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo TAK-063
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (58.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC(N2N=CC=C2)=CC=C1N3N=C(C4=CC=NN4C5=CC=CC=C5)C(C(OC)=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 428.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.42
Porcentaje de pureza 98.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.