missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BAK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 29552-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BAK Polyclonal antibody specifically detects BAK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IHC, WB, ELISAEspecificaciones
| BAK | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| BC027036 | |
| Antigen affinity purification | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA | |
| 450 μg/mL | |
| PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
| Rabbit | |
| 20 μL | |
| 578 | |
| Store at -20°C | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido