missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7227483 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17701099 20 μL 20 microlitros
17791089 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17701099

Marca: Proteintech 295521AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

BAK Polyclonal antibody specifically detects BAK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IHC, WB, ELISA

Especificaciones

Antígeno BAK
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 450 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC027036
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 578
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.