Learn More
Interscience Tubos capilares de pipeta BagTips™
Click to view available options
Cantidad:
1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Ligeros y ergonómicos
- Fácil expulsión
- 19 cm de longitud, volumen nominal de 1,1 ml
- Tratamiento con rayos gamma para esterilidad
- No hay riesgo de bloquear la pipeta
- Sin riesgo de contaminación
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1.1 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 7.48 in. |
| Longitud (métrico) | 190 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Alcance del fondo de las bolsas para mezcladores, extracción de líquidos viscosos |
| Método de esterilización | Irradiado con radiación gamma |
| Cantidad | 1000 |
| Desechables | Sí |
| Mostrar más |