Learn More
BAG2 Antibody (SR1374), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200005860 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18651484 100 μg 100 microlitros
18674044 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18651484
Marca: Novus Biologicals NBP321858100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
BAG2 Monoclonal antibody specifically detects BAG2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BAG2
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SR1374
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen BAG family molecular chaperone regulator 2, BAG-2, BAG-family molecular chaperone regulator-2, Bcl-2-associated athanogene 2, BCL2-associated athanogene 2, dJ417I1.2, dJ417I1.2 (BAG-family molecular chaperone regulator 2), KIAA0576, MGC149462
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human BAG2 (Uniprot #: O95816)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9532
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG