missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAFFR/TNFRSF13C Antibody (2403C) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Código de producto. 18580756 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18580756 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18580756

Marca: Novus Biologicals FAB1162I

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

BAFFR/TNFRSF13C Monoclonal antibody specifically detects BAFFR/TNFRSF13C in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BAFFR/TNFRSF13C
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2403C
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BAFFR;BAFF-R;BROMIX;CD268;CVID4;prolixin;Tumor necrosis factor receptor superfamily member 13C
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse myeloma cell line, NS0-derived human BAFF R/TNFRSF13C, Ser7-Ala71, Accession # Q96RJ3
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 115650
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.