missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAFF/BLyS/TNFSF13B Antibody (121808) [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 18656163 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18656163 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18656163 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1357F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

BAFF/BLyS/TNFSF13B Monoclonal antibody specifically detects BAFF/BLyS/TNFSF13B in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BAFF/BLyS/TNFSF13B
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 121808
Conjugado FITC
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen ApoL related ligand TALL-1, B lymphocyte stimulator, BAFFB-cell activating factor, B-cell-activating factor, BLyS, BLYSB-lymphocyte stimulator, CD257, CD257 antigen, Dendritic cell-derived TNF-like molecule, DTL, TALL-1delta BAFF, TALL1Delta4 BAFF, THANK, TNF and ApoL-related leukocyte expressed ligand 1, TNF- and APOL-related leukocyte expressed ligand 1, TNF homolog that activates apoptosis, TNFSF20, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13b, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 20, tumor necrosis factor ligand superfamily member 13B, tumor necrosis factor superfamily, member 13b, tumor necrosis factor-like protein ZTNF4, ZTNF4
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse BAFF, Ala127-Leu309, Accession # Q9WU72
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10673
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.