missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAD-LAMP/LAMP5 Antibody (LAMP5/7642), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18557449 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 488
Código de producto.
18557449 0.1 mL, Alexa Fluor 488
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18557449

Marca: Novus Biologicals NBP324264AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BAD-LAMP/LAMP5 Monoclonal antibody specifically detects BAD-LAMP/LAMP5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BAD-LAMP/LAMP5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon LAMP5/7642
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen BADLAMP, C20orf103, chromosome 20 open reading frame 103, dJ1119D9.3, LAMP family protein C20orf103, LAMP5, LAMP-5, lysosomal-associated membrane protein family, member 5, UNC-43
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human BAD-LAMP/LAMP5 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 24141
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.