Descripción
Bad Polyclonal specifically detects Bad in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Bad |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q92934 |
| Alias de gen | BBC2, BBC6, bcl2 antagonist of cell death, BCL2-antagonist of cell death protein, BCL2-associated agonist of cell death, Bcl-2-binding component 6, BCL2-binding component 6, BCL2-binding protein, Bcl2-L-8, BCL2L8bcl2-L-8, Bcl-2-like protein 8, BCL-X/BCL-2 binding protein, Bcl-XL/Bcl-2-associated death promoter |
| Símbolos de los genes | BAD |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |