missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Baculovirus Envelope gp64 protein Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18691309 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18691309 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18691309

Marca: Novus Biologicals NBP305847100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Baculovirus Envelope gp64 protein Polyclonal antibody specifically detects Baculovirus Envelope gp64 protein in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Baculovirus Envelope gp64 protein
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:1000-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen ACNVgp129, AcOrf-128
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Baculovirus Envelope gp64 protein (Accession#: NP_054158.1; Met1-Thr481)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.