Learn More
Baculovirus Envelope gp64 protein Antibody (AcV1), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18423511 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18423511 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18423511 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP200208H
Mouse Monoclonal Antibody
Baculovirus Envelope gp64 protein Monoclonal antibody specifically detects Baculovirus Envelope gp64 protein in Virus samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Baculovirus Envelope gp64 protein
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon AcV1
Conjugado HRP
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen ACNVgp129, AcOrf-128
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The immunogen for this antibody is baculovirus envelope gp64 protein.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a