Learn More
Thomil™ Limpiador bactericida, fungicida y viricida de pH neutro Bacter Quat
Código de producto. p-7220400
Encompass
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
750 mL
4 l
Envase:
Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español
Etiquetado: solo en español
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 4
Código de producto. Volumen (métrico) Envase unitSize
17084287 750 mL Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español paquete de 12
17074287 750 mL Etiquetado: solo en español paquete de 12
17004297 4 l Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español paquete de 4
17094287 4 l Etiquetado: solo en español paquete de 4
4 options
Contiene: Cloruro de benzalconio (4,56 %); solo para uso profesional
Código de producto. 17084287
Marca: Thomil™ LSLG062EX
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Contiene: Cloruro de benzalconio (4,56 %); solo para uso profesional
El limpiador de pH neutro Bacter Quat proporciona una potencia de triple acción de limpieza, desinfección y desodorización.. La solución se puede aplicar a cualquier superficie sin el riesgo de los daños que suelen causar los limpiadores.
  • La potencia de triple acción limpia, desinfecta y desodoriza a la vez.
  • Para la desinfección de todos los tipos de superficies generales, especialmente en la industria alimentaria
  • Eficacia probada contra el coronavirus
  • UNE-EN 14476 contra norovirus, adenovirus y rotavius en solución al 15 % tras 15 minutos de contacto
  • UNE-EN 13697 con eficacia bactericida y fungicida en solución al 5 % tras 5 minutos de contacto
  • Elimina la suciedad sin dañar los materiales, por lo que se pueden utilizar como el único producto para la limpieza y desinfección en lugares comerciales.
  • Registrado en el DGSP de España, NHS del Reino Unido, ANSES de Francia, DGS y DGAV de Portugal, y PCS de Irlanda
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante químico
Formulario Líquido
pH Desde 7 hasta 8
Esterilidad No estéril
Aspecto Azul
Punto de ebullición 100 °C
Certificaciones/conformidad UNE-EN 13697, UNE-EN 14476
Composición Compuestos de amonio cuaternario, benzil-C12-16-alquildimetilo (4,56 %), cloruros
Concentración 1 - <5 %
Tipo de recipiente Frasco con pulverizador
Contenido y almacenamiento 5°C a 40°C
Descripción Limpiador bactericida, fungicida y viricida de pH neutro Bacter Quat
Dilución De 5% a 15%
Desechables No
filtradas por Sin filtrar
Para utilizar con (aplicación) Limpieza, desinfección y desodorización de todos los tipos de superficies
Envase Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español
Cantidad 12 unidades/caja
Volumen (métrico) 750 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X12 750ml BACTER QUAT PH Neutr
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: aqueous mixture of quarternary ammonia compound