Learn More
Honeywell™ Zapatos BACOU TXL REPORTER S3
Los zapatos Honeywell™ BACOU TXL REPORTER S3 cuentan con un exterior de piel flor engrasado resistente al agua y un cuello ergonómico.
101.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 / 2008, EPI CE de Categoría 2, número de declaración de la CE |
---|---|
Color | Negro |
Material | Cuero |
Material de la suela | Poliuretano |
Resistente a | Perforaciones, estática y bacterias |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11867030
|
Honeywell™
6244416-41 |
41 |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11887030
|
Honeywell™
6244416-43 |
43 |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11897030
|
Honeywell™
6244416-44 |
44 |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11807040
|
Honeywell™
6244416-45 |
45 |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Puntera no metálica Freelium™ de 200 J
- No magnética
- Químicamente neutra
- Ultraligera: un 20 % más ligera que una puntera de material compuesto estándar
- Ultrafina: un 30 % más fina que una puntera de material compuesto estándar
- Inalterable Excelente aislante térmico Imperceptible para los usuarios
- Entresuela antiperforaciones Flexium™
- No metálica, fabricada con fibras textiles de alta resistencia
- Cubre el 100 % de la superficie plantar
- La entresuela es ligera y flexible
- No limita al usuario al flexionar el pie
- Antiestático y cómodo
- La plantilla es ergonómica y antiestática
- Tratamiento antibacteriano
- Proporciona una comodidad e higiene óptimas
Especificaciones
ISO 9001 / 2008, EPI CE de Categoría 2, número de declaración de la CE | |
Cuero | |
Perforaciones, estática y bacterias |
Negro | |
Poliuretano |