Learn More
3M™ Arnés de mochila BPK-02
Click to view available options
:
Color: Negro
Descripción
- El arnés de mochila permite transportar la unidad turbo en la espalda del usuario en lugar de en un cinturón en la cintura
- Sujeta firmemente el turbo de aire eléctrico a la espalda
- Diseñado para su uso con la unidad turbo de aire eléctrico 3M™ Jupiter™
- Arnés con correas para los hombros y panel trasero para una mayor transpirabilidad y comodidad
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Arnés |
| Para utilizar con (equipo) | Ventilador de Juniper™ |