Learn More
BACH2 Antibody (PCRP-BACH2-5B11), Novus Biologicals™
Código de producto. 30305451 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
30305451 100 μg 100 microgramos
30293594 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 30305451
Marca: Novus Biologicals NBP344619100ug
Mouse Monoclonal Antibody
BACH2 Monoclonal antibody specifically detects BACH2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BACH2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-BACH2-5B11
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen BTB and CNC homolog 2, BTB and CNC homology 1, basic leucine zipper transcription factor 2, transcription regulator protein BACH2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa11-132) of human BACH2 protein (Uniprot: Q9BYV9). Exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 60468
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ