missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BACE-1 Antibody (7G3), Novus Biologicals™

Código de producto. 30038809 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30038809 100 μL 100 microlitros
30028940 50 μL 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30038809

Marca: Novus Biologicals NBP326484100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

BACE-1 Monoclonal antibody specifically detects BACE-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BACE-1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 7G3
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, ELISA
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen APP beta-secretase, ASP2, Aspartyl protease 2, BACEAsp 2, beta-secretase 1, beta-secretase 1 precursor variant 1, beta-site amyloid beta A4 precursor protein-cleaving enzyme, Beta-site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1, Beta-site APP cleaving enzyme 1, beta-site APP-cleaving enzyme, beta-site APP-cleaving enzyme 1, EC 3.4.23, EC 3.4.23.46, FLJ90568, HSPC104, KIAA1149, Memapsin-2, Membrane-associated aspartic protease 2, transmembrane aspartic proteinase Asp2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human BACE-1 [UniProt P56817]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23621
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.