missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BACE-1 Antibody (7G3), Novus Biologicals™

Código de producto. 30028940 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30028940 50 μL 50 microlitros
30038809 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30028940 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32648450ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

BACE-1 Monoclonal antibody specifically detects BACE-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BACE-1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 7G3
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, ELISA
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen APP beta-secretase, ASP2, Aspartyl protease 2, BACEAsp 2, beta-secretase 1, beta-secretase 1 precursor variant 1, beta-site amyloid beta A4 precursor protein-cleaving enzyme, Beta-site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1, Beta-site APP cleaving enzyme 1, beta-site APP-cleaving enzyme, beta-site APP-cleaving enzyme 1, EC 3.4.23, EC 3.4.23.46, FLJ90568, HSPC104, KIAA1149, Memapsin-2, Membrane-associated aspartic protease 2, transmembrane aspartic proteinase Asp2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human BACE-1 [UniProt P56817]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23621
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.