missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BACE-1 Antibody (2C1), Novus Biologicals™

Código de producto. 18302649 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18302649 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18302649

Marca: Novus Biologicals H00023621M01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BACE-1 Monoclonal antibody specifically detects BACE-1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Proximity Ligation Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BACE-1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Proximity Ligation Assay
Clasificación Monoclonal
Clon 2C1
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Proximity Ligation Assay
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH65492
Alias de gen APP beta-secretase, ASP2, Aspartyl protease 2, BACEAsp 2, beta-secretase 1, beta-secretase 1 precursor variant 1, beta-site amyloid beta A4 precursor protein-cleaving enzyme, Beta-site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1, Beta-site APP cleaving enzyme 1, beta-site APP-cleaving enzyme, beta-site APP-cleaving enzyme 1, EC 3.4.23, EC 3.4.23.46, FLJ90568, HSPC104, KIAA1149, Memapsin-2, Membrane-associated aspartic protease 2, transmembrane aspartic proteinase Asp2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BACE1 (AAH65492, 22 a.a. ~ 501 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. TQHGIRLPLRSGLGGAPLGLRLPRETDEEPEEPGRRGSFVEMVDNLRGKSGQGYYVEMTVGSPPQTLNILVDTGSSNFAVGAAPHPFLHRYYQRQLSSTYRDLRKGVYVPYTQGKWEGELGTDLVSIPHGPNVTVRANIAAITESDKFFINGSNWEGILGLAYAEIARPDDSLEPFFDSLVKQTHVPNLFSLQLCGAGFPLNQSEVLASVGGSMIIGGIDHSLYTGSLWYTPIRREWYYEVIIVRVEINGQDLKMDCKEYNYDKSIVDSGTTNLRLPKKVFEAAVKSIKAASSTEKFPDGFWLGEQLVCWQAGTTPWNIFPVISLYLMGEVTNQSFRITILPQQYLRPVEDVATSQDDCYKFAISQSSTGTVMGAVIMEGFYVVFDRARKRIGFAVSACHVHDEFRTAAVEGPFVTLDMEDCGYNIPQTDESTLMTIAYVMAAICALFMLPLCLMVCQWRCLRCLRQQHDDFADDISLLK
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23621
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.