missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B7-H7/HHLA2 Antibody (907812), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18643175 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18643175 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18643175

Marca: Novus Biologicals FAB80841F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

B7-H7/HHLA2 Monoclonal antibody specifically detects B7-H7/HHLA2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno B7-H7/HHLA2
Aplicaciones Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 907812
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen HERV-H LTR-associating 2, HERV-H LTR-associating protein 2, Human endogenous retrovirus-H long terminal repeat-associating protein 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell line HEK293-derived human B7-H7/HHLA2, Met1-Asn344, Accession # Q9UM44
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Inflammation
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11148
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.