missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B7-H6 Antibody (875002), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18520777 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18520777 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18520777

Marca: Novus Biologicals FAB71442MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

B7-H6 Monoclonal antibody specifically detects B7-H6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno B7-H6
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 875002
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B7 homolog 6, B7-H6, DKFZp686O24166
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human B7-H6, Met1-Ser262, Accession # Q68D85
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 374383
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.