Learn More
B7-H6 Antibody (17B1.3) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
B7-H6 Monoclonal antibody specifically detects B7-H6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | B7-H6 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 17B1.3 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | B7 homolog 6, B7-H6, DKFZp686O24166 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Immunised mice with extracellular domain of human B7-H6 and selected on the basis of specific reactivity by P815.B7-H6, but not with P815.B7-H1. |
| Mostrar más |