Learn More
B7-H6 Antibody (1002932) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Código de producto. 18695923 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18695923 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18695923
Marca: Novus Biologicals FAB10127A
Mouse Monoclonal Antibody
B7-H6 Monoclonal antibody specifically detects B7-H6 in Cynomolgus Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno B7-H6
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1002932
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen B7 homolog 6, B7-H6, DKFZp686O24166
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell, HEK293-derived cynomolgus Monkey B7-H6, Asp25-Ser262
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 374383
Especies diana Cynomolgus Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b