Learn More
B7-H4 Antibody (935317) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Código de producto. 30171712 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30171712 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Code produit. 30171712 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB6576JF525
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
B7-H4 Monoclonal antibody specifically detects B7-H4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno B7-H4
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 935317
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B7h.5, B7-H4, B7H4T-cell costimulatory molecule B7x, B7S1VCTN1, B7XPRO1291, FLJ22418, Immune costimulatory protein B7-H4, Protein B7S1, T cell costimulatory molecule B7x, V-set domain containing T cell activation inhibitor 1, V-set domain-containing T-cell activation inhibitor 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human B7-H4, Phe29-Ser258, Accession # Q727D3
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79679
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.