missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B7-H4 Antibody (2318A), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585956 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18585956 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18585956

Marca: Novus Biologicals FAB65764MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

B7-H4 Monoclonal antibody specifically detects B7-H4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno B7-H4
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2318A
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B7h.5, B7-H4, B7H4T-cell costimulatory molecule B7x, B7S1VCTN1, B7XPRO1291, FLJ22418, Immune costimulatory protein B7-H4, Protein B7S1, T cell costimulatory molecule B7x, V-set domain containing T cell activation inhibitor 1, V-set domain-containing T-cell activation inhibitor 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse myeloma cell line, NS0-derived human B7-H4, Phe29-Ser258, Accession # Q7Z7D3
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79679
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.