missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B7-H3/CD276 Antibody (mirzotamAb), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 30116819 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30116819 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30116819

Marca: Novus Biologicals NBP327981AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

B7-H3/CD276 Monoclonal antibody specifically detects B7-H3/CD276 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno B7-H3/CD276
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon mirzotamAb
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B7H34Ig-B7-H3, B7-H3B7 homolog 3, CD276 antigen, CD276 molecule, Costimulatory molecule
Especie del huésped Human
Inmunógeno B7-H3/ CD276
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80381
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.