Learn More
Novus Biologicals™ B7-H3/CD276 Antibody (enoblituzumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
B7-H3/CD276 Monoclonal antibody specifically detects B7-H3/CD276 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | B7-H3/CD276 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | enoblituzumab |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | Q5ZPR3 |
| Alias de gen | B7H34Ig-B7-H3, B7-H3B7 homolog 3, CD276 antigen, CD276 molecule, Costimulatory molecule |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | B7-H3/ CD276 |
| Mostrar más |