Learn More
B7-H3/CD276 Antibody (6A1), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200074347 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
18186188 0.1 mL 0.10 ml
18668605 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Código de producto. 18186188
Marca: Novus Biologicals NBP237657
Mouse Monoclonal Antibody
B7-H3/CD276 Monoclonal specifically detects B7-H3/CD276 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno B7-H3/CD276
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 6A1
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Formulación Ascites with 0.03% Sodium Azide
Alias de gen B7H34Ig-B7-H3, B7-H3B7 homolog 3, CD276 antigen, CD276 molecule, Costimulatory molecule
Símbolos de los genes CD276
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human CD276 expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 57 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80381
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only