Learn More
B7-H3/CD276 Antibody (6A1), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-37657-0.025ml
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18668605
  • 217.00€ / 0.03 ml
Descripción
B7-H3/CD276 Monoclonal specifically detects B7-H3/CD276 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
B7-H3/CD276
Monoclonal
Unconjugated
Ascites with 0.03% Sodium Azide
CD276
Purified recombinant fragment of human CD276 expressed in E. Coli.
Unpurified
RUO
Primary
Human
Ascites
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
6A1
Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
B7H34Ig-B7-H3, B7-H3B7 homolog 3, CD276 antigen, CD276 molecule, Costimulatory molecule
Mouse
57 kDa
0.025 mL
Immunology
80381
Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG1
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only